Learn More
Euro Protection™ Pantalons multirisques Thor, Navy
Click to view available options
Matériau:
Coton, Polyester
Type de produit:
Pantalons multirisques
Résistant à:
Retardateur de flamme, antistatique
Certifications / conformité (Europe):
EN ISO 11611:2007classe 1 - A1CEI 61482-2:2009 Classe 1 - 4 kAEN 13034:2005+A1:2009Type PB6EN 1149-5:200N 14404:2004+A1:2010Type 2
Modèle:
Includes reflective band tape
Description
- Ignifuge
- Antistatiques
- Bande réfléchissante
- En coton / polyester
Spécification
Spécification
Dimensions | S |
Type de produit | Pantalons multirisques |
Matériau | Coton, Polyester |
Résistant à | Retardateur de flamme, antistatique |
Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 11611:2007classe 1 - A1CEI 61482-2:2009 Classe 1 - 4 kAEN 13034:2005+A1:2009Type PB6EN 1149-5:200N 14404:2004+A1:2010Type 2 |
Modèle | Includes reflective band tape |