Learn More
Thioxanthène 98 %, Thermo Scientific Chemicals
83.72€ - 259.29€
Identifiants chimiques
CAS | 261-31-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H10S |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.28 |
Numéro MDL | MFCD00046936 |
Clé InChI | PQJUJGAVDBINPI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | thioxanthene, 10h-dibenzo b,e thiin, thiaxanthen, thioxanthen, dibenzothiapyran, 9h-thioxanthen, 10h-dibenzo b,e thiopyran, chembl79451 |
CID PubChem | 67495 |
ChEBI | CHEBI:51055 |
Nom IUPAC | 9H-thioxanthene |
SMILES | C1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10762054
|
Thermo Scientific Acros
391670010 |
1 g | Flacon en verre |
83.72€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10024673
|
Thermo Scientific Acros
391670050 |
5 g | Flacon en verre |
259.29€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
261-31-4 | |
198.28 | |
PQJUJGAVDBINPI-UHFFFAOYSA-N | |
67495 | |
9H-thioxanthene |
C13H10S | |
MFCD00046936 | |
thioxanthene, 10h-dibenzo b,e thiin, thiaxanthen, thioxanthen, dibenzothiapyran, 9h-thioxanthen, 10h-dibenzo b,e thiopyran, chembl79451 | |
CHEBI:51055 | |
C1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12 |
Spécification
Thioxanthene | |
128°C to 131°C | |
340°C (730.0 mmHg) | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00046936 | |
thioxanthene, 10h-dibenzo b,e thiin, thiaxanthen, thioxanthen, dibenzothiapyran, 9h-thioxanthen, 10h-dibenzo b,e thiopyran, chembl79451 | |
PQJUJGAVDBINPI-UHFFFAOYSA-N | |
9H-thioxanthene | |
67495 | |
198.29 | |
Cristaux ou aiguilles |
261-31-4 | |
Blanc | |
Authentique | |
C13H10S | |
15, 9522 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: freely soluble in chloroform,moderately soluble in alcohol,ether | |
C1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12 | |
198.28 | |
CHEBI:51055 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-972-1
Identifiant produit
- Thioxanthene