missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiourée, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3758832
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
62-56-6
CH4N2S
76.12
MFCD00008067
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
2723790
CHEBI:36946
thiourée
NC(N)=S
62-56-6
CH4N2S
76.12
MFCD00008067
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
2723790
CHEBI:36946
thiourée
NC(N)=S

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Thiourea
Note relative au nom For analysis
Point de fusion 171.0°C to 175.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCSNH2
Quantité 250 g
Beilstein 03, 180
Fieser 01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
Merck Index 15, 9521
Informations sur la solubilité Solubility in water: 136g/L (20°C). Other solubilities: 12 g/100g methanol (20°C), soluble in isopropylalcohol, butanol , pentanol, sparingly soluble in ether
Poids de la formule 76.12
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Analyse
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiourea
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'