Learn More
Thiourée, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Thiourea |
Note relative au nom | For analysis |
Point de fusion | 171.0°C to 175.0°C |
Couleur | Blanc |
Perte à la dessiccation | 0.5% max. |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Iodimetry) |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Formule linéaire | H2NCSNH2 |
Quantité | 250 g |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0445942 | Certificat d’analyse | 30/01/2025 | 220052500,220050010,220050050 |
A0466084 | Certificat d’analyse | 11/09/2024 | 220052500,220050010,220050050 |
A0455919 | Certificat d’analyse | 07/09/2023 | 220052500,220050010,220050050 |
A0399720 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 220052500,220050010,220050050 |
A0393777 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 220052500,220050010,220050050 |
Sécurité et traitement
- Thiourea
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.