Learn More
Thiophosgène, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10103300 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
Code produit. 10103300
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 463-71-8 | CCl2S | 114.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 463-71-8
Numéro MDL MFCD00004918
Clé InChI ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophosgene, carbonothioic dichloride, carbon chlorosulfide, thiocarbonyl chloride, thiocarbonic dichloride, dichlorothiocarbonyl, thiofosgen, phosgene, thio, thiokarbonylchlorid, carbonyl chloride, thio
CID PubChem 10040
ChEBI CHEBI:29366
Nom IUPAC dichlorure de thiocarbonyle
SMILES C(=S)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 73.0°C
Nom chimique ou matériau Thiophosgene
Couleur Rouge orangé à rouge
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (GC)
Formule moléculaire CCl2S
Formule linéaire ClCSCl
Beilstein 03,134
Fieser 05,667; 09,466
Point d’éclair 62°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: slow decomposition in cold, fast in hot water. Other solubilities: soluble in ether, ccl4, decomposes in alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 114.98
Poids de la formule 114.98
Pourcentage de pureté 85%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5442
Gravité spécifique 1.508
Densité 1.5080g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiophosgene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.