Learn More
Thiophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10715631
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-98-5
Numéro MDL MFCD00004826
Clé InChI RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
CID PubChem 7969
ChEBI CHEBI:48498
Nom IUPAC benzènethiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophenol
Point de fusion -15.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0780g/mL
Point d’ébullition 167.0°C to 169.0°C
Point d’éclair 50°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H6S
Formule linéaire C6H5SH
Indice de réfraction 1.5880 to 1.5900
Quantité 1 L
Beilstein 06, 294
Fieser 06,585; 07,367; 09,465; 10,399; 12,485; 13,53; 16,327
Merck Index 15, 9508
Gravité spécifique 1.078
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very soluble in alcohol, miscible with ether, benzene and cs2
Poids moléculaire (g/mol) 110.17
Viscosité 0.981 mm2/s (30°C)
Poids de la formule 110.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide