Learn More
Thiophénol, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10024317
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-98-5
Formule moléculaire C6H6S
Poids moléculaire (g/mol) 110.17
Numéro MDL MFCD00004826
Clé InChI RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
CID PubChem 7969
ChEBI CHEBI:48498
Nom IUPAC benzènethiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophenol
Point de fusion -15.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0780g/mL
Point d’ébullition 167.0°C to 169.0°C
Point d’éclair 50°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire C6H5SH
Indice de réfraction 1.5880 to 1.5900
Quantité 100 mL
Merck Index 15,9508
Gravité spécifique 1.078
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very soluble in alcohol, miscible with ether, benzene and cs2
Viscosité 0.981 mm2/s (30°C)
Poids de la formule 110.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.