Learn More
Thiophène, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
36.40€ - 214.00€
Identifiants chimiques
CAS | 110-02-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.14 |
Numéro MDL | MFCD00005413 |
Clé InChI | YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio |
CID PubChem | 8030 |
ChEBI | CHEBI:30856 |
Nom IUPAC | thiophène |
SMILES | S1C=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10123380
|
Thermo Scientific Acros
138821000 |
100 g | Flacon en verre |
36.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10316880
|
Thermo Scientific Acros
138825000 |
500 g | Flacon en verre |
65.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10444405
|
Thermo Scientific Acros
138820025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
214.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
110-02-1 | |
84.14 | |
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N | |
8030 | |
thiophène |
C4H4S | |
MFCD00005413 | |
thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio | |
CHEBI:30856 | |
S1C=CC=C1 |
Spécification
Thiophene | |
110-02-1 | |
1.0650g/mL | |
−9°C | |
99% min. (GC) | |
1.5270 to 1.5290 | |
17, 29 | |
1.065 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents | |
S1C=CC=C1 | |
84.14 | |
CHEBI:30856 | |
99+% | |
Liquide |
99+% | |
-38.0°C | |
84.0°C | |
Authentique | |
C4H4S | |
MFCD00005413 | |
15, 9506 | |
thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio | |
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N | |
thiophène | |
8030 | |
84.14 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-729-4
missing translation for 'rtecsNumber' : XM7350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Thiophene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.