Learn More
Le thiophène-2-thiol contient un dimère, 97 % sous forme de monomère, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11415257
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11415257
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22642.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7774-74-5 | C4H4S2 | 116.196 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7774-74-5
Formule moléculaire C4H4S2
Poids moléculaire (g/mol) 116.196
Numéro MDL MFCD00051666
Clé InChI SWEDAZLCYJDAGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptothiophene, 2-thiophenethiol, thiophenethiol, 2-thienyl mercaptan, 2-thienylthiol, 2-thiophene thiol, unii-f3lb1437xq, 2-sulphanylthiophene, alpha-thienyl mercaptan, thiophene thiol
CID PubChem 522674
Nom IUPAC thiophène-2-thiol
SMILES C1=CSC(=C1)S
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophene-2-thiol
Densité 1.247
Point d’ébullition 62°C to 65°C (12 mmHg)
Point d’éclair 66°C (151°F)
Odeur Unpleasant
Notes de pourcentage du dosage comme monomère, contient du dimère
Indice de réfraction 1.617
Quantité 5 g
Beilstein 104650
Sensibilité Air and light sensitive
Poids de la formule 116.2
Pourcentage de pureté 97%