Learn More
Thiophène-2-éthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10467582
1 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30433-91-1
Formule moléculaire C6H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 127.21
Numéro MDL MFCD00051495
Clé InChI HVLUYXIJZLDNIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene-2-ethylamine, 2-thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethanamine, thiopheneethanamine, 2-2-thienyl ethylamine, 2-thien-2-ylethanamine, 2-thiopheneethanamine, thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethan-1-amine, 2-2-aminoethyl thiophene
CID PubChem 116521
Nom IUPAC 2-thiophène-2-ylethanamine
SMILES C1=CSC(=C1)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophene-2-ethylamine
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 103.0°C to 105.0°C (15.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5490 to 1.5510
Quantité 1 g
Poids de la formule 127.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiophene-2-ethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Thiophène-2-éthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >