Learn More
Chlorure de thiophène-2-carbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.50€ - 408.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5271-67-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H3ClOS |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.59 |
Numéro MDL | MFCD00005428 |
Clé InChI | QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thenoyl chloride, 2-thienylcarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonylchloride, thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophene carbonyl chloride, thiophene-2-carboxylic acid chloride, thenoyl chloride, thienoyl chloride, 2-thenoylchloride |
CID PubChem | 78928 |
Nom IUPAC | Chlorure de thiophène-2-carbonyle |
SMILES | ClC(=O)C1=CC=CS1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11427596
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14641.14 |
25 g |
34.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11437596
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14641.22 |
100 g |
95.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11447596
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14641.36 |
500 g |
408.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5271-67-0 | |
146.59 | |
QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N | |
78928 | |
ClC(=O)C1=CC=CS1 |
C5H3ClOS | |
MFCD00005428 | |
2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thenoyl chloride, 2-thienylcarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonylchloride, thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophene carbonyl chloride, thiophene-2-carboxylic acid chloride, thenoyl chloride, thienoyl chloride, 2-thenoylchloride | |
Chlorure de thiophène-2-carbonyle |
Spécification
Thiophene-2-carbonyl chloride | |
1.372 | |
90°C (194°F) | |
1.59 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de thiophène-2-carbonyle | |
78928 | |
98% |
5271-67-0 | |
105°C (30 mmHg) | |
C5H3ClOS | |
MFCD00005428 | |
110145 | |
2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thenoyl chloride, 2-thienylcarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonylchloride, thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophene carbonyl chloride, thiophene-2-carboxylic acid chloride, thenoyl chloride, thienoyl chloride, 2-thenoylchloride | |
ClC(=O)C1=CC=CS1 | |
146.59 | |
146.6 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 226-092-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only