Learn More
Thiophène-2-carbonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Thiophene-2-carbonitrile is used as an intermediate in synthetic chemistry and in the pharmaceutical industry. It is also used in the preparation of thiaplatinacycles and 2,2'-thienylpyrroles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiophène-2-carbonitrile est utilisé comme intermédiaire en chimie synthétique et dans l’industrie pharmaceutique. Il est également utilisé dans la préparation des thiaplatinacycles et des 2,2′-thiénylpyrroles.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Le thiophène-2-carbonitrile est utilisé comme intermédiaire en chimie synthétique et dans l’industrie pharmaceutique. Il est également utilisé dans la préparation des thiaplatinacycles et des 2,2′-thiénylpyrroles.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Thiophene-2-carbonitrile |
Densité | 1.171 |
Point d’ébullition | 191°C to 193°C |
Point d’éclair | 81°C (178°F) |
Odeur | Unpleasant |
Indice de réfraction | 1.5645 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3276 |
Beilstein | 107035 |
Informations sur la solubilité | Slightly miscible with water. |