Learn More
Bromure de thionyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11362727
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11362727
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L15648.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 507-16-4 | Br2OS | 207.87 g/mol
Thionyl bromide is used as a brominating agent in organic synthesis. It is used in the bromination of alfa-beta-unsaturated carbonyl compounds. It is also used to prepare alkyl bromides from alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de thionyle est utilisé comme agent de bromation dans la synthèse organique. Il est utilisé dans la bromation des composés carbonylés alpha-beta-non saturés. Il est également utilisé pour préparer des bromures d‘alkyle à partir d‘alcools.
Solubilité
Miscible avec du benzène, du toluène et de l‘éther.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l‘eau, l’hydrobromure, l‘acétone et l‘alcool. Il s‘hydrolyse facilement pour libérer du bromure d‘hydrogène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 507-16-4
Formule moléculaire Br2OS
Poids moléculaire (g/mol) 207.87
Numéro MDL MFCD00011448
Clé InChI HFRXJVQOXRXOPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thionyl bromide, thionyl dibromide, unii-n6cu78b13t, thionylbromide, sulfur oxy dibromide, acmc-20ajin, pubchem2023, sobr2, thionyl bromide, purum at
CID PubChem 68176
Nom IUPAC Dibromure de sulfurooyl
SMILES BrS(Br)=O
Spécification
Point d’ébullition 47°C to 49°C (20mmHg)
Nom chimique ou matériau Thionyl bromide
Point de fusion -52°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3264
Merck Index 14,9347
Informations sur la solubilité Miscible with benzene,toluene and ether.
Poids de la formule 207.88
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.675
Sensibilité Light and moisture sensitive
Densité 2.683