Learn More
Solution de thiocyanate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™ Code produit.: 12912215
Solution de thiocyanate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
Code produit. 12912215
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Code produit. 12912215
Marque: Fisher Chemical A 048 100
Edge
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Quantité 100 mL
La solution contient H2O
Concentration 1 g/L
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de thiocyanate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™ >