Learn More
Solution de thioacétamide, qualité EP, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Inviolable
Conditionnement:
1L
Description
Le thioacétamide est un composé organosulfuré qui sert de source d’ions sulfures dans la synthèse de composés organiques et inorganiques. Lorsqu’une solution de thioacétamide est utilisée pour traiter une solution aqueuse de nombreux cations métalliques, il en résulte les sulfures de métal correspondants. Cette solution est préparée en ajoutant 40 g par 1 L d’eau.
- Fabriqué dans une installation conforme ISO 9001 selon Eu. Ph. Chapitre 4 (4.1.1) directives
- Fourni avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
- Le produit prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de réactifs précis et de solutions volumétriques
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thioacetamide |
| CAS | 62-55-5, 7732-18-5 |
| Couleur | Incolore |
| Odeur | Slight mercaptan |
| Conditionnement | Inviolable |
| Formule moléculaire | C2H5NS |
| Numéro MDL | MFCD00008070 |
| Quantité | 1 L |
| Synonyme | thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide |
| Clé InChI | YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- THIOACETAMIDE SOLUTION
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: thioacetamide