Learn More
Epredia™ Thinline Slotted Cassettes in Tube Packs
For routine tissue samples, cassettes are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers and have a front lid hinge with color-matched, attached lids available in 12 different color varieties.
Marque:  Epredia™ B851736LG
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 3.17600kg
Code produit. 16334106
  • 172.00€ / 750 pièces
Expédition estimée: 05-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Imprimerie
  • La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
  • La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
  • Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
  • Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
  • Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
  • La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
Spécification
Spécification
Fentes
750/Carton
Oui
À utiliser avec les imprimantes PrintMate™
Oui
Couvercle fixé, charnière avant
Vert clair
Cassettes à fentes