Learn More
Greiner Bio-One Inserts pour culture tissulaire ThinCert™
Outil destiné à la recherche pour les études de transport, de co-culture, de migration et d’invasion. Les inserts pour culture tissulaire ThinCert™ Greiner Bio-One offrent une meilleure adhérence cellulaire grâce au traitement pour culture tissulaire des surfaces physiques.
Marque:  Greiner Bio-One 657640
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10607184
  • 396.44€ / 24 pièces
Expédition estimée: 06-08-2024
Description
  • Boîtier en polystyrène transparent avec membrane poreuse capillaire en PET scellée
  • La géométrie de suspension fournit une protection à la couche cellulaire du compartiment inférieur
  • Pipetage simplifié grâce à la géométrie auto-ascendante
  • Le positionnement excentrique dans le puits permet un accès inégalé au compartiment inférieur
  • Disponibilité aux formats 6, 12 et 24 puits
Spécification
Spécification
Boîtier en polystyrène avec membrane poreuse capillaire en PET scellée
1 x 10sup8/sup/cm2
0,4 μm
6