Learn More
Greiner Bio-One Inserts de culture cellulaire 24 puits ThinCert™ CellCoat™
Convient pour le transport, la sécrétion, l’étude de diffusion
755.78€ - 779.96€
Spécification
Certifications/Conformité | Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenu non cytotoxique. |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Capacité (métrique) | 1,2 ml (puits) |
Couleur | Transparent |
Surface de culture | 33,6 mm2 |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10482885
|
Greiner Bio-One
662641 |
Culture tissulaire | 0,4 μm |
779.96€
48 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10464995
|
Greiner Bio-One
662638 |
Culture tissulaire | 8,0μm |
755.78€
48 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Membrane poreuse en PET
- Augmente la croissance et la différenciation cellulaires
- Applications :
- Migration cellulaire, transport transépithélial et cocultures d’interactions cellule-cellule paracrine, ti
Spécification
Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenu non cytotoxique. | |
1,2 ml (puits) | |
33,6 mm2 | |
Stérile | |
Insert pour culture cellulaire | |
24 | |
1 | |
De -20°C à +60°C |
Non autoclavable | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Culture tissulaire | |
ThinCert : 0,1 à 0,35 ml ; puits : 0,4 à 1,2 ml | |
Oui | |
Oui | |
19 mm |