Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubes RMN à haut débit à paroi fine
Code produit. 15398628 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
103,5 mm
178 mm
203 mm
Intensité de champ:
600 MHz
Haut débit
Quantité:
100 / boîte
50 / boîte
Conditionnement:
Pack de 100
Pack de 50
Code produit. 15398628
Marque: Wilmad-LabGlass™ 660000061
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Possède une courbure moyenne de 60 microns pour garantir la clarté du spectre des échantillons de petites molécules (poids moléculaire < 250) jusqu’à 600 MHz. Les tubes RMN à haut débit à paroi mince Wilmad sont conçus pour une utilisation de routine dans la plupart des spectromètres RMN à champ faible à moyen.
  • Les valeurs de courbure et de concentricité indiquées correspondent à la mesure complète (TIR ou Total Indicator Reading)
  • Conçu pour une utilisation de routine dans la plupart des spectromètres RMN à champ faible à moyen
  • L’une des meilleures tolérances sur diamètre extérieur du marché
  • S’insère parfaitement dans la turbine d’agitation
  • En verre ASTM E438 de classe B, type 1
  • Inspection à 100 % pour vérifier l’absence de défauts de surface et contrôler les dimensions afin de garantir la réussite de vos expériences
  • Les modèles WG-1000-4-SJ et WG-1000-7-SJ sont fournis avec des bouchons Bruker SampleJet authentiques ; Les autres modèles sont fournis avec un bouchon RMN jetable
Remarque : pour les expériences RMN impliquant un refroidissement, un chauffage, des échantillons biologiques, des techniques multidimensionnelles, multi-noyaux ou des techniques de polarisation nucléaire dynamique, se reporter aux Tubes RMN de précision Wilmad.
Specifikationer
Camber (Metric) 60 µm
Longueur (métrique) 103,5 mm
Matériau Verre ASTM E438, type 1, classe B
Type de produit Tube RMN
Type de bouchon Bouchon Bruker SampleJet
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Intensité de champ 600 MHz
Longueur (impériale) 4 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,43 mm
Quantité 100 / boîte
Modèle WG-1000-4-SJ
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.