Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubes RMN à haut débit à paroi fine
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
103,5 mm
178 mm
203 mm
Intensité de champ:
600 MHz
Haut débit
Quantité:
100 / boîte
50 / boîte
Conditionnement:
Pack de 100
Pack de 50
Description
- Les valeurs de courbure et de concentricité indiquées correspondent à la mesure complète (TIR ou Total Indicator Reading)
- Conçu pour une utilisation de routine dans la plupart des spectromètres RMN à champ faible à moyen
- L’une des meilleures tolérances sur diamètre extérieur du marché
- S’insère parfaitement dans la turbine d’agitation
- En verre ASTM E438 de classe B, type 1
- Inspection à 100 % pour vérifier l’absence de défauts de surface et contrôler les dimensions afin de garantir la réussite de vos expériences
- Les modèles WG-1000-4-SJ et WG-1000-7-SJ sont fournis avec des bouchons Bruker SampleJet authentiques ; Les autres modèles sont fournis avec un bouchon RMN jetable
Spécification
Spécification
| Camber (Metric) | 60 µm |
| Longueur (métrique) | 178 mm |
| Matériau | Verre ASTM E438, type 1, classe B |
| Type de produit | Tube RMN |
| Type de bouchon | Bouchon Bruker SampleJet |
| Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
| Intensité de champ | 600 MHz |
| Longueur (impériale) | 7 in |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 0,43 mm |
| Quantité | 100 / boîte |
| Afficher plus |