Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubes RMN à haut débit à paroi fine
Code produit. 15339038 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
103,5 mm
178 mm
203 mm
Intensité de champ:
600 MHz
Haut débit
Quantité:
100 / boîte
50 / boîte
Conditionnement:
Pack de 100
Pack de 50
Code produit. 15339038
Marque: Wilmad-LabGlass™ 669995850
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Possède une courbure moyenne de 60 microns pour garantir la clarté du spectre des échantillons de petites molécules (poids moléculaire < 250) jusqu’à 600 MHz. Les tubes RMN à haut débit à paroi mince Wilmad sont conçus pour une utilisation de routine dans la plupart des spectromètres RMN à champ faible à moyen.
  • Les valeurs de courbure et de concentricité indiquées correspondent à la mesure complète (TIR ou Total Indicator Reading)
  • Conçu pour une utilisation de routine dans la plupart des spectromètres RMN à champ faible à moyen
  • L’une des meilleures tolérances sur diamètre extérieur du marché
  • S’insère parfaitement dans la turbine d’agitation
  • En verre ASTM E438 de classe B, type 1
  • Inspection à 100 % pour vérifier l’absence de défauts de surface et contrôler les dimensions afin de garantir la réussite de vos expériences
  • Les modèles WG-1000-4-SJ et WG-1000-7-SJ sont fournis avec des bouchons Bruker SampleJet authentiques ; Les autres modèles sont fournis avec un bouchon RMN jetable
Remarque : pour les expériences RMN impliquant un refroidissement, un chauffage, des échantillons biologiques, des techniques multidimensionnelles, multi-noyaux ou des techniques de polarisation nucléaire dynamique, se reporter aux Tubes RMN de précision Wilmad.
Spécification
Camber (Metric) 60 µm
Longueur (métrique) 203 mm
Matériau Verre ASTM E438, type 1, classe B
Type de produit Tube RMN
Type de bouchon Bouchon RMN jetable
Diamètre (métrique) externe 4,94665±0,01905 mm
Intensité de champ Haut débit
Longueur (impériale) 8 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,43 mm
Quantité 50 / boîte
Modèle WG-1000-8-50