Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubes RMN à haut débit à paroi fine
Possède une courbure moyenne de 60 microns pour garantir la clarté du spectre des échantillons de petites molécules (poids moléculaire < 250) jusqu’à 600 MHz. Les tubes RMN à haut débit à paroi mince Wilmad sont conçus pour une utilisation de routine dans la plupart des spectromètres RMN à champ faible à moyen.
Marque: Wilmad-LabGlass™ 66999-5750
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.21540kg
Description
- Les valeurs de courbure et de concentricité indiquées correspondent à la mesure complète (TIR ou Total Indicator Reading)
- Conçu pour une utilisation de routine dans la plupart des spectromètres RMN à champ faible à moyen
- L’une des meilleures tolérances sur diamètre extérieur du marché
- S’insère parfaitement dans la turbine d’agitation
- En verre ASTM E438 de classe B, type 1
- Inspection à 100 % pour vérifier l’absence de défauts de surface et contrôler les dimensions afin de garantir la réussite de vos expériences
- Les modèles WG-1000-4-SJ et WG-1000-7-SJ sont fournis avec des bouchons Bruker SampleJet authentiques ; Les autres modèles sont fournis avec un bouchon RMN jetable
Spécification
Tube RMN | |
Verre ASTM E438, type 1, classe B | |
Fréquence en MHz : Haut débit | |
4,94665±0,01905 mm | |
0,43 mm | |
WG-1000-7-50 |
60 µm | |
178 mm | |
Bouchon RMN jetable | |
7 po | |
50 / boîte |