Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe pour chromatographie sur couche mince
Code produit. 11331922
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11331922
Marque: Hamilton™ 80950
Avec une aiguille revêtue de PTFE pour réduire la tension superficielle entre l’aiguille et le liquide.
ulli Idéales pour la détection d’échantillons reproductible /lili Les 19 premiers millimètres d’aiguille sont revêtus de PTFE /lili Aiguilles fixes /li/ul
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Type de produit Aiguille pour seringue
Pression max. 68,9 bar
Température max. (métrique) 50°C
Modèle 1705
Numéro de pointe d’aiguille 3
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 50 μl
Type de connexion Soudé