Learn More
Thiazolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
36.40€ - 68.10€
Identifiants chimiques
CAS | 504-78-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8NS |
Poids moléculaire (g/mol) | 90.16 |
Numéro MDL | MFCD00005211 |
Clé InChI | OGYGFUAIIOPWQD-UHFFFAOYSA-O |
Synonyme | thiazolidine, tetrahydrothiazole, 1-thia-3-azacyclopentane, thiazole, tetrahydro, unii-i320806bkw, ccris 4275, acmc-1ao0m, 4-27-00-00009 beilstein handbook reference |
CID PubChem | 10444 |
ChEBI | CHEBI:50120 |
Nom IUPAC | 1,3-thiazolidine |
SMILES | C1CSC[NH2+]1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11461390
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26427.03 |
1 g |
36.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11471390
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26427.06 |
5 g |
68.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
504-78-9 | |
90.16 | |
OGYGFUAIIOPWQD-UHFFFAOYSA-O | |
10444 | |
1,3-thiazolidine |
C3H8NS | |
MFCD00005211 | |
thiazolidine, tetrahydrothiazole, 1-thia-3-azacyclopentane, thiazole, tetrahydro, unii-i320806bkw, ccris 4275, acmc-1ao0m, 4-27-00-00009 beilstein handbook reference | |
CHEBI:50120 | |
C1CSC[NH2+]1 |
Spécification
Thiazolidine | |
1.131 | |
56°C (133°F) | |
C3H8NS | |
MFCD00005211 | |
thiazolidine, tetrahydrothiazole, 1-thia-3-azacyclopentane, thiazole, tetrahydro, unii-i320806bkw, ccris 4275, acmc-1ao0m, 4-27-00-00009 beilstein handbook reference | |
C1CSC[NH2+]1 | |
90.16 | |
CHEBI:50120 | |
97% |
504-78-9 | |
165°C | |
Characteristic | |
1.5545 | |
UN1993 | |
OGYGFUAIIOPWQD-UHFFFAOYSA-O | |
1,3-thiazolidine | |
10444 | |
89.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-002-5
missing translation for 'rtecsNumber' : XJ5123700
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only