Learn More
Thiazole-5-méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15345018
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 38585-74-9
Formule moléculaire C4H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 115.15
Clé InChI WKBQQWDVVHGWDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxymethylthiazole, 5-hydroxymethyl thiazole, thiazol-5-ylmethanol, 5-thiazolemethanol, thiazole-5-methanol, thiazol-5-yl-methanol, thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolylmethanol, 5-hydroxymethyl-1,3-thiazole
CID PubChem 2763216
Nom IUPAC 1,3-thiazol-5-ylméthanol
SMILES C1=C(SC=N1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiazole-5-methanol
Densité 1.3200g/mL
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.32
Poids de la formule 115.15
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiazole-5-methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.