Learn More
Thiazole-5-méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Thiazole-5-methanol |
Densité | 1.3200g/mL |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
Quantité | 5 g |
Gravité spécifique | 1.32 |
Poids de la formule | 115.15 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Thiazole-5-methanol
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.