Learn More
Thiazole-2-carboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Thiazole-2-carboxaldehyde may be used as a reactant in the following syntheses Benzothiazine N-acylhydrazones, having potential antinociceptive and anti-inflammatory activity, Thiazole-2-yl-(amino)methylphosphonate diethyl esters, Imino ester by reacting with L-leucine t-butyl ester hydrochloride. Also used in building block for taxane analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiazole-2-carboxaldéhyde peut être utilisé comme réactif dans les synthèses suivantes : benzothiazine N-acylhydrazones, ayant une activité antinociceptive et anti-inflammatoire potentielles, thiazole-2-yl-(amino)méthylphosphonate diéthyl esters, Imino ester en réagissant avec le L-leucine t-butyl ester hydrochloride. Également utilisé dans le bloc structural pour les analogues des taxanes.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Le thiazole-2-carboxaldéhyde peut être utilisé comme réactif dans les synthèses suivantes : benzothiazine N-acylhydrazones, ayant une activité antinociceptive et anti-inflammatoire potentielles, thiazole-2-yl-(amino)méthylphosphonate diéthyl esters, Imino ester en réagissant avec le L-leucine t-butyl ester hydrochloride. Également utilisé dans le bloc structural pour les analogues des taxanes.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Thiazole-2-carboxaldehyde |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.288 g/mL |
Point d’ébullition | 61°C to 63°C (15 mmHg) |
Point d’éclair | 68°C (154°F) |
Indice de réfraction | 1.574 |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Fully miscible with water. |
Poids de la formule | 113.13 |
Pourcentage de pureté | 95% |