Learn More
Thiamphénicol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15700899
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15318-45-3
Formule moléculaire C12H15ClNO5S
Poids moléculaire (g/mol) 356.22
Clé InChI OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
Synonyme thiamphenicol, thiophenicol, thiamcol, +-thiamphenicol, raceophenidol, thiocymetin, dextrosulphenidol, thiamphenicolum, d-thiocymetin, d-thiophenicol
CID PubChem 27200
ChEBI CHEBI:32215
Nom IUPAC 2,2-dichloro-N-[(1 R,2 R)-1,3-dihydroxy-1-(4-méthylsulfonylphényl)propan-2-yl]acétamide
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamphenicol
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: difficulty soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 356.22
Pourcentage de pureté 98%