Learn More
Chlorhydrate de thiamine, 99 % (poids sec), pouvant contenir jusqu’à 5 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Description
Thiamine hydrochloride plays an important role as a nutrient for carbohydrate metabolism and in nerve function. It finds application as a food-additive to add a brothy/meaty flavor to gravies or soups. It is involved in the preparation of 3-(4-amino-2-methyl-pyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxy-ethyl)-4-methyl-thiazolium chloride. In addition, it finds use in amino acid synthesis in cultured cells, which is present in many classical and serum-free formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorhydrate de thiamine joue un rôle important en tant que nutriment pour le métabolisme des glucides et la fonction nerveuse. Il trouve son application comme additif alimentaire pour ajouter une saveur de bouillon/viande aux sauces au jus de viande ou aux soupes. Il est impliqué dans la préparation du chlorure de 3-(4-amino-2-méthyl-pyrimidin-5-ylméthyl)-5-(2-hydroxy-éthyl)-4-méthyl-thiazolium. En outre, il trouve son utilisation dans la synthèse des acides aminés dans des cellules de culture, qui est présente dans de nombreuses formulations classiques et sans sérum.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le glycérol, l’éthanol, le diméthylsulfoxyde et le méthanol. Insoluble dans le benzène, l’hexane, le chloroforme et l’éther.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thiamine hydrochloride |
| Point de fusion | ∼250°C (decomposition) |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.99 |
| Notes de pourcentage du dosage | (poids sec), peut contenir jusqu’à 5 % d’eau |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 3851771 |
| Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
| Merck Index | 14,9295 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,glycerol,ethanol,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in benzene,hexane,chloroform and ether. |
| Poids de la formule | 337.28 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Thiamine hydrochloride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Thiamine hydrochloride