Learn More
Corning™ Microplaques PCR 96 puits en PP Thermowell™ Gold
GREENER_CHOICE
Code produit. 10468102 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Type de jupe:
Couverture totale
Demi
Élevée
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10468102
Marque: Corning™ 3754
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibilité en version jupe pleine, demi-jupe ou jupe élevée
Les microplaques PCR Corning Thermowell GOLD à 96 puits sont fournies en quatre formats pour garantir une flexibilité maximale et une parfaite correspondance pour vos applications. Les microplaques PCR à 96 puits Thermowell d’origine sont universelles et peuvent être découpées en 3 x 8 segments de puits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans Dnase, ni RNase
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Conditionnement 5 sachets intérieurs de 10
Couleur Transparent
Type de jupe Élevée
Matériau PP
Volume (métrique) du puits 200 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Pour applications d’automatisation, de RT-PCR
Nbre par carton 50/carton
Nb par paquet 10/boîte
Quantité 50/carton
Couleur du puits Transparent