missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonoco™ Mini-boîtes d’expédition de laboratoire ThermoSafe

Code produit. 12147760
Click to view available options
Quantité:
1 modèle 440
Conditionnement:
24 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12147760

Marque: Sonoco™ 0374120

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Boîte d’expédition en polystyrène à deux pièces avec parois isolées de 1 po (25 mm) d’épaisseur

  • Couvercle et corps interverrouillables fournis avec des rainures d’entourage pour une étanchéité adéquate
  • Matériau de changement de phase U-tek™, boîte réutilisable qui s’adapte parfaitement à la moitié supérieure pour une protection supplémentaire contre la température (voir réf. catalogue 418)
  • Stocke et livre en toute sécurité des produits pharmaceutiques, des échantillons, des sérums, des vaccins, des organes et des boîtes de culture

Idéales pour le transport d’articles fragiles tels que flacons, tubes et bouteilles

Informations sur la commande

Extérieur : 8 x 6 x 5,25 po (20 x 15,2 x 13,3 cm) (L x l x H); Intérieur : 5,88 x 4,63 x 3 po (15 x 11,1 x 7,6 cm) (L x l x D); Poids à vide : 2,63 oz (74 g)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Quantité 1 modèle 440
Comprend Comprend des boîtes d’expédition de laboratoire isolées pour flacons, tubes et bouteilles, avec zone de croissance de 75cm2
Applications Stocke et livre des produits pharmaceutiques, des échantillons, des sérums, des vaccins, des organes et des boîtes de culture
Type Boîte d’expédition en deux pièces
Dimensions (L x l x H) extérieures 8 x 6,5 x 5,125 in
Dimensions (P x l x H) intérieures 5,87 x 4,37 x 3 in
Description Flacons, tubes, petits flacons, flacons pour tissus. Peut être utilisée avec un tampon en mousse flexible modèle 441
Matériau PS
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis