Learn More
Pinces pour tubulure en polyester thermoplastique Quickfit™
Pour une utilisation avec des tubulures flexibles en caoutchouc et plastique
Marque: Quickfit
33.11 EUR valable jusqu'au 2024-08-02
Utilisez le code promo "21702" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
À utiliser avec tubulure flexible en caoutchouc et en plastique
- Permet un contrôle précis du débit des liquides et des gaz
- Réglage facile d’une seule main : roulez simplement la roue dentée sur un sol incliné
- En polyester thermoplastique
Spécification
Pince pour tubulure | |
Polyester thermoplastique | |
Tubulure de 4,5 mm de D.E. maximum | |
Produit utilisé avec une tubulure flexible en caoutchouc et plastique |