Learn More
Pinces pour tubulure en polyester thermoplastique Quickfit™
Pour une utilisation avec des tubulures flexibles en caoutchouc et plastique
Marque:  Quickfit KT10
Code produit. 12316357
  • 48.75€ / 5 pièces
Expédition estimée: 19-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
À utiliser avec tubulure flexible en caoutchouc et en plastique
  • Permet un contrôle précis du débit des liquides et des gaz
  • Réglage facile d’une seule main : roulez simplement la roue dentée sur un sol incliné
  • En polyester thermoplastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pince pour tubulure
0,39 in
Tubulure de 10 mm de D.E. maximum
Flexible
Polyester thermoplastique
10 mm
Produit utilisé avec une tubulure flexible en caoutchouc et plastique