Learn More
Pinces pour tubulure en polyester thermoplastique Quickfit™
Pour une utilisation avec des tubulures flexibles en caoutchouc et plastique
Marque: Quickfit KT6
42.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
À utiliser avec tubulure flexible en caoutchouc et en plastique
- Permet un contrôle précis du débit des liquides et des gaz
- Réglage facile d’une seule main : roulez simplement la roue dentée sur un sol incliné
- En polyester thermoplastique
Spécification
Pince pour tubulure | |
Tubulure de 6 mm de D.E. maximum | |
5/paquet |
Polyester thermoplastique | |
Produit utilisé avec une tubulure flexible en caoutchouc et plastique |