Learn More
Eppendorf™ Accessoire ThermoMixer™ C : thermoblocks Smartblock™
Code produit. 13558470 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
8 x 5,0 ml
24 x 0,5 ml
24 x 1,5 ml
24 x 2 ml
4 x 50 ml
8 x 15 ml
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Code produit. 13558470
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 5365000028
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Maintenez des températures précises et uniformes grâce à ces thermoblocks. Les thermoblocks Eppendorf™ Smartblock™ sont compatibles avec le système Eppendorf ThermoMixer™ C et conviennent à une large gamme d’applications.
  • Échangeable en quelques secondes
  • Reconnaissance automatique des blocs pour une manipulation sûre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) ThermoMixer C Eppendorf
Capacité 4 x 50 ml
Type Bloc
Contenance flacon de lavage / déchets Tubes coniques 50 ml x 4