Learn More
Eppendorf™ Accessoire ThermoMixer™ C : thermoblocks Smartblock™
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
8 x 5,0 ml
24 x 0,5 ml
24 x 1,5 ml
24 x 2 ml
4 x 50 ml
8 x 15 ml
Description
- Échangeable en quelques secondes
- Reconnaissance automatique des blocs pour une manipulation sûre
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | ThermoMixer C Eppendorf |
Capacité | 24 x 2 ml |
Type | Bloc |
Contenance flacon de lavage / déchets | Récipients de réaction 2 ml x 24 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Accessoire ThermoMixer™ C : thermoblocks Smartblock™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu