Learn More
Karl Hecht™ Thermometer, Red Petrol-Filled
Click to view available options
Type de produit:
Thermomètre
Thermomètre sec 100
Thermomètre sec 150
Thermomètre sec 250
Thermomètre sec 50
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Red Petrol-filled for easy readability.
Order Info
Spéc. du type de produit
Specifications
Specifications
| Matériau | Normal Glass |
| Remplissage du thermomètre | Red petrol |
| Type de produit | Thermomètre sec 100 |
| Description | Dry Thermometer 100 |
| Température max. (métrique) | 100°C |
| Plage de températures (métrique) | 50°C |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction