Learn More
Thermo Scientific™ Fours à moufle de grande taille Thermolyne™ de qualité supérieure
Réalisez des applications industrielles, notamment des échantillons organiques et inorganiques par incinération et des analyses gravimétriques avec les fours à moufle de grande taille Thermo Scientific™ Thermolyne™ de qualité supérieure.
Marque: Thermo Scientific™ F6030CM-33
Description
Ideal for industrial applications, Thermo Scientific™ Thermolyne Premium Large Muffle Furnace features a robust design and a choice of four temperature controller models. This furnace provides a spacious 14L (0.5 cu. ft.) capacity and reaches a maximum of 1200°C, making it ideal for ashing organic and inorganic samples and conducting gravimetric analysis.
Caractéristiques principales- Quatre éléments chauffants sont situés en haut, en bas et sur les côtés de la chambre pour une meilleure uniformité des températures
- Le port de ventilation intégré élimine les contaminants indésirables et l’humidité afin de prolonger la durée de vie de l’élément et de l’unité
- L’arrière de la chambre dispose d’un port de 0.95 cm (0.38 po) de diamètre pour surveiller les températures de la chambre avec des dispositifs de mesure indépendants
- L’étagère en acier inox en option permet de doubler la capacité de charge (température maximale de 900°C)
- Le commutateur de sécurité de la porte permet de couper l’alimentation des éléments chauffants lorsque la porte est ouverte
- Un dispositif de protection en cas de rupture du thermocouple interrompt l’alimentation des éléments chauffants pour éviter toute condition de surtempérature du thermocouple
- Les fours munis d’un régulateur B1, C1 et D1 utilisent également un relais de protection contre la surchauffe mécanique
Choix de régulateurs de température
- Régulateur numérique du point de consigne unique (A1) : affichage unique qui montre la température réelle ou le point de consigne
- Régulateur numérique du point de consigne unique avec rampe unique jusqu’au point de consigne et stabilisation (B1) : affichage unique qui montre la température réelle ou le point de consigne
- Régulateur numérique programmable avec un programme mémorisé contenant huit segments (C1)
- Régulateur numérique programmable avec quatre programmes mémorisés, 16 segments par programme (D1) : Le régulateur comprend des communications RS-232
Incluent :
Les modèles F6010 et F6018 comprennent un ensemble cordon / prise.
Matériel nécessaire :
Tous les modèles, sauf F6010 et F6018, nécessitent un raccordement de conduite.
Garantie : 1 an