Learn More
Thermo Scientific™ Four à moufle de paillasse Thermolyne™ le plus grand, programmation multiple, 240 V, 22.9 A
Code produit. p-4529176
Click to view available options
Régulation de la température:
Point de consigne unique numérique avec rampe et stabilisation (B1)
Tension:
240 V
Certifications/Conformité:
Homologation CSA, marquage CE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11840730
Marque: Thermo Scientific™ F30420C33
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Triplez la surface de travail utilisable en utilisant les deux étagères accessoires réfractaires fournies avec le four à moufle de paillasse Thermolyne le plus grand. Disponibles en trois modèles à régulation de température.
Triplez la surface de travail utilisable en utilisant les deux étagères accessoires réfractaires fournies avec le four à moufle de paillasse Thermo Scientific™ Thermolyne™ le plus grand. Conçus pour un fonctionnement en toute sécurité, ces fours sont disponibles dans trois modèles avec régulation de la température. Elles sont idéales pour le recuit du verre, la détermination des composés volatils, la recherche sur les catalyseurs et la calcination d’échantillons organiques et inorganiques.
  • Le contrôleur de température de l’écran numérique / numérique à DEL avancé est contrôlé par microprocesseur
  • L’affichage à DEL montre simultanément les températures de consigne et de four réelles en °C ou °F
  • Protection contre les surtempératures sélectionnable par l’utilisateur
  • Protection du thermocouple disponible
  • Puissance de sortie réglable de 1 à 100 %
Caractéristiques de sécurité et de conception
  • Les éléments chauffants sont situés en haut, en bas et sur les côtés de la chambre pour une meilleure uniformité des températures
  • Le port de ventilation intégré élimine les contaminants indésirables et l’humidité afin de prolonger la durée de vie de l’élément et de l’unité
  • L’arrière de la chambre dispose d’un port de 0,95 cm (0,38 po) de diamètre pour surveiller les températures de la chambre avec des dispositifs de mesure indépendants
  • Les composants électroniques critiques et les éléments chauffants sont protégés par un disjoncteur 35 A
  • Le commutateur de sécurité de la porte permet de couper l’alimentation des éléments chauffants lorsque la porte est ouverte
Choix de régulateurs de température
  • Les fours qui utilisent la commande B1, C1 ou D1 utilisent un relais de protection contre la surchauffe mécanique
  • B1 : Commande numérique de point de consigne unique avec une rampe unique jusqu’au point de consigne et au palier, l’affichage unique indique la température réelle ou le point de consigne
  • C1 : Commande numérique programmable avec un programme mémorisé contenant 8 segments
  • D1 : Commande numérique programmable avec 4 programmes mémorisés, 16 segments par programme et interface de communication RS-232
Inclut :
Deux étagères réfractaires
Matériel nécessaire :
La connexion électrique nécessite un câblage fixe (pas de cordon d’alimentation).
Recommandé dans les cas suivants :
Recuit de verre, déterminations de volatiles, recherche sur les catalyseurs et analyse des échantillons organiques et inorganiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 1,6 pieds cubes
Certifications/Conformité Homologation CSA, marquage CE
Description F30420C-33
Capacité (métrique) 45 L
max. (métrique) 100°C à 1093°C
Type Point de consigne unique
Consommation électrique 550 w
Régulation de la température Point de consigne unique numérique avec rampe et stabilisation (B1)
Stabilité de la température ±1,2 à 1000°C
Uniformité de la température ± 3,45°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 36 x 36 x 36 cm (14 x 14 x 14 po.)
Dimensions (L x l x H) extérieures 25,5 x 21,5 x 29,5 po (64,7 x 54,6 x 74,9 cm)
Longueur (impériale) 25,5 po
Longueur (métrique) 64,7 cm
Largeur (impériale) 14 in
Largeur (métrique) 54,6
Largeur (métrique) intérieure 36 cm
Hauteur (impériale) 29,5 in
Hauteur (impériale) intérieure 14 po
Hauteur (métrique) 74,9 cm
Hauteur (métrique) intérieure 36 cm
Profondeur (impériale) intérieure 14 po
Profondeur (métrique) intérieure 36 cm
Poids à l’expédition (impériale) 260 lb
Poids à l’expédition (métrique) 117,9 kg
Alimentation électrique 240 V, 50 / 60 Hz
Tension 240 V
Ampérage 22,9 A
Fréquence 50/60 Hz