Learn More
Thermo Scientific™ Fours à moufle de paillasse Thermolyne™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
5 L
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Beschreibung
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire, notamment l’analyse gravimétrique, le frittage, l’analyse quantitative et le traitement thermique.
- Atteint une température maximale de 1200°C
- L’orifice de ventilation intégré élimine les contaminants et l’humidité afin de prolonger la durée de vie de l’élément et du four
- Idéal pour les incinérations • Pour plus de protection, le commutateur de sécurité de la porte coupe l’alimentation des éléments chauffants lorsque la porte s’ouvre
- Dispositif de protection en cas de rupture du thermocouple qui interrompt l’alimentation des éléments de chauffe pour éviter une condition de surtempérature du thermocouple
- Deux éléments chauffants à enroulement ouvert situés sur les côtés de la chambre assurent un chauffage rapide avec un gradient de température minimum. L’isolation en céramique thermiquement efficace entoure la chambre pour une efficacité énergétique maximale
- Orifice de 0,312 po de diamètre pour le contrôle des températures de la chambre, avec dispositif de mesure indépendant situé à l’arrière de la chambre
Spezifikation
Spezifikation
| Type de contrôleur | A1 |
| Capacité (métrique) | 5 L |
| max. (métrique) | 100°C à 1200°C |
| Type de bouchon | Prise EU : CEE 7/7 |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 25 x 18 x 13 cm (10 x 7 x 5 po) |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 50 x 34 x 19 cm (19,5 x 13,3 x 19 po) |
| Alimentation électrique | 240 V, 50 / 60 Hz |
| Puissance | 1560 w |
| Ampérage | 6,5 A |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur