Learn More
Thermo Scientific™ Fours de calcination à atmosphère contrôlée Thermolyne™
Code produit. p-4529140
Click to view available options
Capacité (métrique):
14 l
Régulation de la température:
Programmable numériquement avec 4 programmes avec 16 segments chacun (D1)
Tension:
240 V
Certifications/Conformité:
Certifié CSA, marque CE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10386482
Marque: Thermo Scientific™ F6030CM3360
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réalisez un contrôle de température cohérent avec ce four, qui atteint 975 °C avec le collecteur standard et 1093 °C avec le collecteur d’inconel en option.
Bénéficiez d’un contrôle de température cohérent avec le four de calcination à atmosphère contrôlée Thermo Scientific™ Thermolyne™, qui atteint975°C avec le collecteur en acier inoxydable standard et 1093°C avec le collecteur inconel en option.
  • Débitmètre / vanne à gaz réglable (0 à 80 l/min) à l’avant pour un accès facile lors du réglage du débit d’air
  • Le collecteur en acier inox situé au niveau de la chambre arrière préchauffe les gaz entrants, fournit un gradient de température maximal de seulement ±3°C à 750°C
  • L’arrière de la chambre possède un port de 0,95 cm (0,38 po) de diamètre pour surveiller les températures de la chambre avec des appareils de mesure indépendants
  • Avec un raccord cannelé de 0,64 cm (0,25 po) de dia. int. ou 0,96 cm (0,375 po) de dia. ext. (à l’arrière de la chambre) pour la conduite de gaz inerte
Type F6000
  • Avec deux plateaux en acier inox à double usage et poignée pour accueillir 24 creusets en porcelaine (30 ml) ou 38 creusets en quartz (10 ml)
Type F6000-60
  • Conforme aux spécifications ASTM™ D3174 : 3 à 4 échanges d’air par min.
  • Taux de chauffage de 8°C/min à 500°C, 6°C/min de 500°C à 750°C
  • Maintient à 750°C pendant deux heures, puis s’éteint
Matériel nécessaire :
La connexion électrique nécessite un câblage fixe (le cordon d’alimentation n’est pas fourni).
Compatibles avec :
  • Tablette en acier inox (SH408X1)
  • Kit de tubulure d’échappement flexible en acier inox avec matériel de montage (AY408X1A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0,5 pieds cubes
Certifications/Conformité Certifié CSA, marque CE
Description F6030CM-33-60
Capacité (métrique) 14 l
max. (métrique) 975°C
Type Multisegment, multiprogramme
Consommation électrique 4400 w
Régulation de la température Programmable numériquement avec 4 programmes avec 16 segments chacun (D1)
Dimensions (L x l x H) extérieures 51 x 49 x 53 cm (20 x 19,1 x 21 po.)
Longueur (impériale) 20 in
Longueur (métrique) 51 cm
Largeur (impériale) 19,1 po
Largeur (métrique) 49 cm
Largeur (métrique) intérieure 33 cm
Hauteur (impériale) 21 po
Hauteur (impériale) intérieure 6,8 in
Hauteur (métrique) 53 cm
Profondeur (impériale) intérieure 10 in
Profondeur (métrique) intérieure 25 cm
Tension 240 V
Ampérage 18,3 A