Learn More
Refroidisseur / recycleur ThermoFlex™
Les refroidisseurs / recycleurs ThermoFlex hautes performances, optimisés pour les applications les plus exigeantes, sont fiables, faciles à utiliser et à entretenir.
Marque:  Thermo Scientific 1114010500200400
Code produit. 11955457
  • 7055.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les refroidisseurs / recycleurs Thermo Scientific™ ThermoFlex, optimisés pour les applications les plus exigeantes, sont fiables, d’une utilisation et d’un entretien faciles. La plateforme ThermoFlex a été élaborée à partir des observations de nos clients, du concept à la réalisation. Cette plateforme de refroidissement haute performance, avec une capacité de refroidissement pouvant atteindre 24000 W/81964 BTU, peut être configurée pour répondre aux exigences des applications.
Refroidisseur Thermoflex 0,7 à 4,4kW
• Pour refroidissement de pompe à vide, photomètre, densimètre
• Alternative économique et écologique au refroidissement par eau du robinet
• Refroidisseur 5 à 40°C avec une puissance cryogénique de 0,75 à 4,4kW
• Ne chauffe pas, mais refroidit jusqu'à +40°C
• Pompe régulée en débit/pression. Raccords 1/2'R
• Grille de ventilation amovible dotée d'un filtre anti-poussière lavable pour un entretien régulier, permet de fonctionner avec une puissance de froid optimale
• Equipé de roulettes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
de 10°C à 40°C
1400 W ; Option de pompage PD 1 ; 230 V 50 Hz
Certification NRTL conformément aux normes CSA ; marquage CE
5°C à 40°C
230 V/50 Hz
50 Hz
1,9 gal
7,2 l
1400 W
± 0,1°C
230 V