Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseur ThermoFlex
Minimise les exigences d’espace, même lorsqu’ils sont comparés aux refroidisseurs avec des empreintes plus petites.
Marque: Thermo Scientific™ 1214C10500200400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Vanne de dépressurisation interne
- Alarmes de température et de pression personnalisées
- Une interface utilisateur intuitive pour un fonctionnement simplifié et facile.
- Entonnoir intégré pour un remplissage facile
- Le filtre pour fluide à débit complet garantit un liquide propre pour protéger votre application et optimiser la durée de vie du système de recirculation
- La grille et le filtre à air du condensateur sont facilement amovibles pour permettre un nettoyage rapide et simple afin d’optimiser les performances du refroidisseur et la durée de vie des composants
- Les filtres à air et à eau peuvent être remplacés pendant que l’unité fonctionne
- Emballage innovant et breveté pour une installation rapide
- Guide de démarrage rapide pour un démarrage facile en quelques minutes
- La conception avancée vous permet de bloquer deux côtés de l’unité, pour la placer dans un coin, sans affecter ses performances de réfrigération
Spécification
2,2 kW (20°C de point de consigne et 25°C de température ambiante) | |
Convient à une gamme d’applications de refroidissement de l’eau du robinet | |
230 V/50 Hz |
5°C à 40°C | |
Précision de ± 0,1°C |