Learn More
Hanna Instruments™ Sonde thermocouple Hi-766Pd
Marque:  Hanna Instruments™ HI766PD
Code produit. 10418642
  • 93.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Sonde de type Kinterchangeable en acier inoxydable Hanna, 250 mm x 3 mm de diamètre, température d’air max. 300°C