Learn More
Cole-Parmer™ Thermocouple à fil isolé Digi-Sense™
Sondes adaptées à de nombreuses applications à haute température. Les sondes thermocouple à fil isolant Cole-Parmer™ Digi-Sense™ comprennent un câble isolé droit sans poignée et sont dotées de mini-connecteurs à code couleur ANSI : type J - noir, type K - jaune et type T - bleu.
39.85€ - 124.00€
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11841280
|
Cole-Parmer™
08512-82 |
120 po (sonde) |
39.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11706624
|
Cole-Parmer™
08505-85 |
60 po (sonde) |
124.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Le fil flexible isolé au Kapton est idéal pour vérifier la température des aliments
- Fil flexible isolé par fibre de verre utilisé pour les mesures de températures élevées
- Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande
- Les sondes à jonction exposée ne sont pas recommandées pour une utilisation avec des solutions aqueuses
- Ne pas soumettre les sondes à jonction exposée de type J à l’humidité car elles risquent de rouiller
Spécification
Sonde Thermocouple |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Thermocouple à fil isolé Digi-Sense™