Learn More
Testo™ Thermocouple
Code produit. 10110651
Click to view available options
Temps de réponse:
5 s
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10110651
Marque: Testo™ 0602 0644
Il en reste null
Spécification
Comprend Thermocouple, arbre de sonde de 1,5 de dia. x 800 mm de longueur, fibre de verre, plage de mesures de –50 à 400°C, temps de réaction de 5 secondes, flexible, avec adaptateur TC
Certifications/Conformité EN 60584-2
Matériau Fibre de verre
Temps de réponse 5 s