Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à circulation ThermoChill I
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Bénéficiez d’un contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 700 W ou 2 391 BTU, grâce aux refroidisseurs à circulation Thermo Scientific™ ThermoChill I.La gamme compacte de refroidisseurs à circulation ThermoChill propose des modèles réfrigérés dotés d’une capacité de refroidissement comprise entre 600 et 2 000 watts.Grâce à des caractéristiques de conception innovantes comme des raccords de plomberie de taille réduite et un filtre pour liquides à débit maximal, ces refroidisseurs offrent une fiabilité optimisée.
- Accès aisé pour le remplissage
- Témoin de pression sur le panneau de contrôle pour une meilleure lisibilité
- Contrôleur numérique intuitif
- Témoins lumineux sur le thermostat pour l’ajustement des réglages ou en cas d’activation des alarmes de température minimum/maximum.
- Filtre à flux maximal amovible garantissant la propreté du liquide.
- Appareil sur roulettes équipées de frein facilitant le transport
- Dimensions : 23,8 × 14,0 × 23,0 in (60,5 × 35,6 × 58,4 cm)
- En option : communications numériques type RS232 ou RS485
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Marquage CE / homologation UL |
| Communications | Néant |
| Puissance de refroidissement | Jusqu’à 600 watts |
| Débit | 1,2 gpm @ 60 psid (4,5 lpm @ 4,1 bars) |
| Type de pompe | PD1 (pompe à déplacement positif) |
| Gamme de températures | -10°C à +30°C |
| Modèle | ThermoChill I LR |
| Réfrigérant | R134A |
| Température (point de consigne) | -10°C à +30°C |
| Stabilité de la température | ± 0,1°C |
| Afficher plus |