Learn More
Liebisch™ Évaporateur Thermobil™
Permet le chauffage et la concentration d’échantillons avec des gaz sélectionnés.
10170.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour le transfert de chaleur |
---|---|
Type | Bloc chauffant |
Puissance | 750 W |
Code produit | Marque | Modèle | Dimensions (L x l x H) | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Dimensions (L x l x H) | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11930188
|
Liebisch™
67186201 |
EVTM-130-32-13 | 34 x 23 x 13 cm (boîtier) | 200°C |
10170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Bains à sec interchangeables (blocs mono)
- Exécute différentes fonctions avec une unité
- Profondeur d’alésage : 65 mm
- Trou d’alésage : Rond ou plat
- Emplacements de l’échantillon : 24 à 108
- Diamètre du trou d’alésage : 5 à 20 mm
- Dimension du boîtier : 23 x 33 x 13 cm
Spécification
Pour le transfert de chaleur | |
Bloc chauffant | |
750 W |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Liebisch™ Évaporateur Thermobil™