Learn More
Thermo Scientific™ Récipients de transfert d’azote liquide série Thermo
Stockez et distribuez de petites quantités d’azote liquide grâce à nos récipients de transfert d’azote liquide économiques et durables.
1517.55€ - 2040.15€
Spécification
Type Récipient de transfert de LN2
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10480394
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
TY509X1
5 L
1517.55€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10318543
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
TY509X2
10 L
1557.75€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10398293
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
TY509X3
20 L
1718.55€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11587304
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
TY509X4
32 L
2040.15€
1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2025
Description
Stockez et distribuez de petites quantités d’azote liquide grâce à nos récipients de transfert d’azote liquide Thermo Scientific™ Thermo Series économiques et durables. La Thermo Series comprend six modèles avec des capacités allant de 5 à 32 L. Une gamme complète d’accessoires de manipulation et de distribution ainsi que des chariots de transport sont également disponibles.
  • Conçus pour l’approvisionnement en azote liquide d’autres conteneurs cryogéniques. Dewars en aluminium léger assurant des débits d’évaporation statique bas.
  • Les dewars compacts Thermo 5 et 10 sont dotés d’une poignée verseuse extrêmement pratique pour le remplissage par versement et pour les applications requérant de très petites quantités d’azote liquide. Les Thermo 10, 20 et 30 peuvent être équipés de dispositifs auxiliaires de soutirage autopressurisés permettant de distribuer facilement le LN2 sans verser.
  • Dispositif de soutirage optionnel, système de prélèvement de 12 ml et socle à roulettes
Spécification
Spécification
Récipient de transfert de LN2
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Récipients de transfert d’azote liquide série Thermo