Learn More
Unity Lab Services™ Service de validation de purification d’eau Thermo Scientific™ pour tous les modèles Thermo Scientific™ Barnstead MicroPure
Restez conforme à notre garantie de requalification sans frais exclusive pour l’industrie incluse avec chaque service de validation de purification d’eau Thermo Scientific pour tous les modèles Thermo Scientific Barnstead MicroPure
Marque:  Unity Lab Services™ IOQPCKE50133913
Code produit. 16262682
  • 2215.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
IQ
  • Déballage, assemblage et installation : vérifier que l’équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont livrés intacts comme spécifié dans la commande de vente. Vérifier que l’équipement est assemblé et installé et que tous les tests de diagnostic initiaux ont été effectués. Tout événement anormal observé lors de l’assemblage et de l’installation a été documenté.
  • Utilitaire, installation et environnement : vérifier que le site d’installation répond de manière satisfaisante aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
QO
  • Informations sur les composants du système : des informations détaillées sur la configuration de chaque composant du système ont été enregistrées.
  • Limites de QO : noter une liste des limites recommandées par le fabricant pour s’assurer que le système fonctionne comme prévu.
  • Tests et résultats opérationnels de l’équipement : tester les fonctions importantes de l’équipement pour vérifier que ce dernier fonctionne comme prévu par le fabricant et requis par l’utilisateur. Il s’agit d’un groupe de paramètres d’équipement importants sélectionnés pour les tests en fonction de l’utilisation prévue de l’équipement.
Tests clés : réglage du débit, pression de l’eau, résistivité, panne de courant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Purification d’eau Thermo Scientific, y compris tous les modèles Thermo Scientific Barnstead MicroPure
La validation (QI / QO) comprend une procédure de protocole normalisée, QI : vérifier les conditions d’installation et d’environnement, QO : vérifier le fonctionnement conformément aux spécifications de conception, réglage du débit, pression d’eau, résistivité, test de panne de courant.
Contactez votre responsable de compte local pour obtenir une liste des zones de couverture standard et étendues.
Déplacements vers les principales régions urbaines. Ne comprends pas l’installation. L’instrument doit être installé, mis sous tension et le point de température doit être réglé 24 heures avant l’entretien sur site
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Unity Lab Services™ Service de validation de purification d’eau Thermo Scientific™ pour tous les modèles Thermo Scientific™ Barnstead MicroPure >